Läs mer
TPP Techno Plastic Products AG Vävnadskulturflaska
Kulturområde:
115 cm2
150 cm 2
300 cm 2
75 cm 2
Beskrivning
- Vävnadskulturflaska med avdragsfolie 25 - 300 cm2
- Finns i alla storlekar: 25 - 300 cm2
- Folie skalas av för att möjliggöra en stor direkt tillgång till odlingskammaren
- Stor klämd flik för ett stadigt grepp
- Kolven kan inte stängas igen efter att folien har skalats av
- Den levereras med filterskruvlock. Ett inre tryck på mer än 0,03 bar i kolven utan tryckutjämning kan höja folien och resultera i läckage.
- Staplingsring erbjuder stabil och halkfri häftning av flera kolvar
- Ventiler för jämn luftning mellan staplade flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polystyren |
| Inkluderar | Peel-off folie, filterskruvlock |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Graderad | Ja |
| Mun stil | Bred |
| Sterilitet | Sterila |
| Bottenform | Plan |
| Förslutningstyp | Ventilerad |
| Kulturområde | 75 cm 2 |
| Visa mer |