Läs mer
TPP Techno Plastic Products AG Vävnadskulturflaska
Produktkod. p-7230543
Kulturområde:
115 cm2
150 cm 2
300 cm 2
75 cm 2
Produktkod. 17295426
Brand: TPP Techno Plastic Products AG 90078
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vävnadsodlingskolv med avdragsfolie
  • Vävnadskulturflaska med avdragsfolie 25 - 300 cm2
  • Finns i alla storlekar: 25 - 300 cm2
  • Folie skalas av för att möjliggöra en stor direkt tillgång till odlingskammaren
  • Stor klämd flik för ett stadigt grepp
  • Kolven kan inte stängas igen efter att folien har skalats av
  • Den levereras med filterskruvlock. Ett inre tryck på mer än 0,03 bar i kolven utan tryckutjämning kan höja folien och resultera i läckage.
  • Staplingsring erbjuder stabil och halkfri häftning av flera kolvar
  • Ventiler för jämn luftning mellan staplade flaskor
Specifikationer
Material Polystyren
Inkluderar Peel-off folie, filterskruvlock
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Bred
Sterilitet Sterila
Bottenform Plan
Förslutningstyp Ventilerad
Kulturområde 75 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar 65 ml max
Mått (L x B x H) 155 x 87 x 45 cm