Läs mer
Bel Art™ Vävnadskultur Flaskställ
Produktkod. 11722016
Change view
Positioner:
5
12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Positioner
11722016 12
11732016 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11722016 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F189700001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1072.15 SEK
    978.78 SEK / Paket med 1
    Save 93.37 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ställar förhindrar dominoeffekten av att flaskorna tippar över varandra.
  • Dessa polypropenställ rymmer 25cc, 75cc, 50 till 75 ml eller 250 till 260 ml eller liknande vävnadsodlingsflaskor i vertikalt läge
  • Rektangulära hål i topp- och mittplåtarna stabiliserar kolvarna och förhindrar att de tippar
  • Organisera enkelt flaskor för att förbättra bearbetningen och för att undvika fel vid insamling av använt media, mediabyte, tvättning av cellmonolager, trypsinisering och sådd av celler
  • Grepp i varje ände gör hanteringen av ställen enkel och möjliggör säker transport av kolvar till inkubatorn
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Kolvar
Material Polypropen
Positioner 12
Form Rektangulär
Staplingsbar Ja, när det är tomt
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 50 till 75 ml plattsidig vävnadskulturflaska
Temperaturområde (metriskt). 121 °C
Mått (L x B x H) 23 x 13,7 x 10,7 cm (9,1 x 5,4 x 4,2 tum)
Längd (metrisk) 230 mm
Höjd (engelska) 4,2 tum.
Produkttyp Flaskställ
Hyllor 3 nivåer
Höjd (metrisk) 10.7 cm
Bredd (metrisk) 137 mm