Läs mer
Bel Art™ Vävnadskultur Flaskställ
Description
- Dessa polypropenställ rymmer 25cc, 75cc, 50 till 75 ml eller 250 till 260 ml eller liknande vävnadsodlingsflaskor i vertikalt läge
- Rektangulära hål i topp- och mittplåtarna stabiliserar kolvarna och förhindrar att de tippar
- Organisera enkelt flaskor för att förbättra bearbetningen och för att undvika fel vid insamling av använt media, mediabyte, tvättning av cellmonolager, trypsinisering och sådd av celler
- Grepp i varje ände gör hanteringen av ställen enkel och möjliggör säker transport av kolvar till inkubatorn
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Spécification
Spécification
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Kolvar |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 5 |
| Form | Rektangulär |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 250 till 260 ml kolvar |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?