Läs mer
TPP™ Vävnadskulturflaskor
Volym (metrisk) Fungerar:
15 ml till 45 ml
15 till 45 ml
3 mL till 8 mL
30 till 85 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 18
Paket med 36
Paket med 360
Beskrivning
Ytaktiverad, enhetlig plan tillväxtyta med kristallklar transparens
- Ytaktiverad, enhetlig plan växtyta
- Kristallklar transparens
- Halsens geometri minskar risken för att media ska falla över
- Stabil, halkfri stapling av flera TPP kolvar
- Mycket synligt bilateralt märkningsområde
- Vita och exakta volymgraderingar för optisk kontroll av påfyllningsvolymen
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Mått: 210 x 122 x 50 mm |
| Material | Polystyren |
| nr per ärende | 36 |
| Kulturområde | 75 cm 2 |
| Volym (metrisk) Fungerar | 15 till 45 ml |