Läs mer
TPP™ Vävnadskulturflaskor
Produktkod. p-7083532
Volym (metrisk) Fungerar:
15 ml till 45 ml
15 till 45 ml
3 mL till 8 mL
30 till 85 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 18
Paket med 36
Paket med 360
Produktkod. 11351694
Brand: TPP™ 90075
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ytaktiverad, enhetlig plan tillväxtyta med kristallklar transparens
  • Ytaktiverad, enhetlig plan växtyta
  • Kristallklar transparens
  • Halsens geometri minskar risken för att media ska falla över
  • Stabil, halkfri stapling av flera TPP kolvar
  • Mycket synligt bilateralt märkningsområde
  • Vita och exakta volymgraderingar för optisk kontroll av påfyllningsvolymen
Specifikationer
Beskrivning Mått: 210 x 122 x 50 mm
Material Polystyren
nr per ärende 36
Kulturområde 75 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar 15 till 45 ml