Läs mer
TPP™ Platta cellkulturflaskor
Produktkod. 11371694
Change view
Kapacitet (metrisk):
15 mL
65 mL
165 mL
410 mL
Kulturområde:
150 cm 2
25 cm 2
300 cm 2
75 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar:
15 till 45 ml
3 till 8 ml
30 till 85 ml
8 till 22 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 18
Paket med 36
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kulturområde Volym (metrisk) Fungerar Förpackningsstorlek
11371694 65 mL 75 cm 2 8 till 22 ml Paket med 100
11334165 15 mL 25 cm 2 3 till 8 ml Varje
11321744 165 mL 150 cm 2 15 till 45 ml Paket med 36
11351744 410 mL 300 cm 2 30 till 85 ml Paket med 18
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11371694 Leverantör TPP™ Leverantörsnummer 90076
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polystyren för kristallklar transparens. TPP™ Vävnadskulturflaskor ger förbättrad cellvidhäftning och tillväxt genom opto-mekanisk vävnadskultur behandlat tillväxtområde.
  • Ytaktiverad, enhetlig plan växtyta
  • Nackens geometri minskar risken för att media ska falla omkull
  • Stabil, halkfri stapling av flera TPP kolvar
  • Mycket synligt bilateralt märkningsområde
  • Vita och exakta volymgraderingar för optisk kontroll av påfyllningsvolymen
  • Nackens geometri garanterar total åtkomst av TPP pipetter, TPP skrotare och den TPP spatel
  • Inga döda hörn = 100 % cellhämtning
  • Utmärkt åtkomst av pipetter, vävnadsskrapor och vävnadsspatel
  • Markeringsyta med linjer på båda sidor
  • Ökad bräddhöjd minskar risken för att media slarvar
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyeten
Kapacitet (metrisk) 65 mL
Material Polystyren
Inkluderar Filterlock med PTFE-membran; porstorlek 0,22 μm
Ytbeläggning Vävnadskultur behandlad
Förslutningstyp Filterskruvlock
Kulturområde 75 cm 2
Volym (metrisk) Fungerar 8 till 22 ml