Läs mer
TPP Techno Plastic Products AG Testplatta för vävnadskultur
Antal Wells:
6
12
48
96
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Diameter (metrisk) Well:
6,4 mm
10,6 mm
15,4 mm
21 mm
33,9 mm
Beschreibung
- Opto-mekanisk behandling av tillväxtområde för optimal cellvidhäftning
- Lock med ventilationssystem garanterar kontrollerat gasutbyte med låg avdunstning
- Lutande kant tillåter endast placering av locket i ett läge
- Gult markeringsområde på locket och plåten säkerställer att locket sitter korrekt: gult på gult– match!
- Kant greppområde säkerställer ett säkert grepp och förhindrar att locket lyfts av av misstag
- Tydlig alfanumerisk märkning mellan brunnarna för enkel orientering under mikroskopi, lätt att se svarta alfanumeriska tecken på sidan
- Tillväxtområde endast på sfärisk zon
- Absolut plan växtyta
- Alla TPP plattstorlekar (6, 12, 24, 48 och 96-brunnar) staplas säkert ihop
- Luftventiler i plattbasen förhindrar kondens och ger konsekvent luftflöde mellan staplade plattor
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015 |
| Formatera | 96 brunnar |
| Innehåll och lagring | Inget solljus, brytbara varor, rumstemperatur |
| Beskrivning | Testplatta, Total Planar, Hög kvalitet |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Förpackning | Enkel, liten förpackningsenhet |
| Bindningstyp | Standard |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Cellkulturlaboratoriets rutin |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur