Läs mer
TPP Techno Plastic Products AG Testplatta för vävnadskultur
Produktkod. 17265436
Antal Wells:
6
12
48
96
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Diameter (metrisk) Well:
6,4 mm
10,6 mm
15,4 mm
21 mm
33,9 mm
Produktkod. 17265436
Brand: TPP Techno Plastic Products AG 92106
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Testplatta för vävnadsodling
  • Opto-mekanisk behandling av tillväxtområde för optimal cellvidhäftning
  • Lock med ventilationssystem garanterar kontrollerat gasutbyte med låg avdunstning
  • Lutande kant tillåter endast placering av locket i ett läge
  • Gult markeringsområde på locket och plåten säkerställer att locket sitter korrekt: gult på gult– match!
  • Kant greppområde säkerställer ett säkert grepp och förhindrar att locket lyfts av av misstag
  • Tydlig alfanumerisk märkning mellan brunnarna för enkel orientering under mikroskopi, lätt att se svarta alfanumeriska tecken på sidan
  • Tillväxtområde endast på sfärisk zon
  • Absolut plan växtyta
  • Alla TPP plattstorlekar (6, 12, 24, 48 och 96-brunnar) staplas säkert ihop
  • Luftventiler i plattbasen förhindrar kondens och ger konsekvent luftflöde mellan staplade plattor
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Formatera 96 brunnar
Innehåll och lagring Inget direkt solljus, rumstemperatur, inga snabba temperaturförändringar
Beskrivning TC Plate, Perfect Planar
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förpackning Enkel, liten förpackningsenhet
Bindningstyp Enkel
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) Cellkultur rutin
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 15.53 mL
Antal Wells 6
Sterilitet Sterila
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Dnase Free Ja
Inkluderar Lock och botten
Profil F
RNase fri Ja
Temperaturområde (metriskt) Rumstemperatur
Diameter (metrisk) Well 33,9 mm