Läs mer
TPP Techno Plastic Products AG Testplatta för vävnadskultur
Produktkod. 17275436
Antal Wells:
6
12
48
96
Well Shape:
Platt botten (F-brunn)
Rund botten (U-brunn)
Diameter (metrisk) Well:
6,4 mm
10,6 mm
15,4 mm
21 mm
33,9 mm
Produktkod. 17275436
Brand: TPP Techno Plastic Products AG 92112
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Testplatta för vävnadsodling
  • Opto-mekanisk behandling av tillväxtområde för optimal cellvidhäftning
  • Lock med ventilationssystem garanterar kontrollerat gasutbyte med låg avdunstning
  • Lutande kant tillåter endast placering av locket i ett läge
  • Gult markeringsområde på locket och plåten säkerställer att locket sitter korrekt: gult på gult– match!
  • Kant greppområde säkerställer ett säkert grepp och förhindrar att locket lyfts av av misstag
  • Tydlig alfanumerisk märkning mellan brunnarna för enkel orientering under mikroskopi, lätt att se svarta alfanumeriska tecken på sidan
  • Tillväxtområde endast på sfärisk zon
  • Absolut plan växtyta
  • Alla TPP plattstorlekar (6, 12, 24, 48 och 96-brunnar) staplas säkert ihop
  • Luftventiler i plattbasen förhindrar kondens och ger konsekvent luftflöde mellan staplade plattor
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015
Innehåll och lagring Inget solljus, brytbara varor, rumstemperatur
Beskrivning Testplatta, Total Planar, Hög kvalitet
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Förpackning Enkel, liten förpackningsenhet
Bindningstyp Standard
Färg Klart
Kjol stil Kantad
Material Polystyren
Volym (metrisk) Tja 5.96 mL
Antal Wells 12
Sterilitet Sterila
Well Shape Platt botten (F-brunn)
Dnase Free Ja
Inkluderar Lock och botten
RNase fri Ja
Temperaturområde (metriskt) Rumstemperatur
Diameter (metrisk) Well 21 mm
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado