Läs mer
R&D Systems™ Tissue Glue Kit
Produktkod. 18620494 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
18620494 50 ml
1 options
Produktkod. 18620494 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBP312174
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4915.00 SEK
    4647.30 SEK / 1 uppsättningar
    Save 267.70 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 ml
Användningsområden Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Produktlinje Novus