Läs mer
Kimble Chase™ Replacement PTFE Pestle for Kimble™ Kontes™ DUALL™ Tissue Ginder, Size 20
Produktkod. 10569792
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA per reaktion
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10569792
Brand: Kimble Chase™ 8854810020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
The DUALL™ pestle works to combine both conical and cylindrical surfaces to effectively reduce tissue and produce a uniform homogenate.
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Ideal for soft tissue such as brain or liver
  • Strong construction allows the pestle to be motor-driven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Idealisk för mjukvävnad som hjärna och lever
För användning med (utrustning) Kimble DUALL Tissue Grinder
Kapacitet (metrisk) 50 pmol RNA per reaktion
Längd (metrisk) 155 mm
Material PTFE
Storlek 20
Produkttyp mortelstöt