Läs mer
Novus Biologicals™ Tissue Preservation Solution - HRP/AP assays
Produktkod. 18664561 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
30 ml
Produktkod. Kvantitet
18664561 30 ml
1 options
Produktkod. 18664561 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP312178
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2380.00 SEK
    2250.15 SEK / 30ml
    Save 129.85 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Specifikationer
Innehåll och lagring Store at room temperature.
Kvantitet 30 ml
För användning med (applikation) Immunohistochemistry