Läs mer
Epredia™ TissueLoc™ Kassett IV Biopsikassetter
Produktkod. p-7193537 Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Beige
Blått
Grå
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 16384156
Brand: Epredia™ B851925BE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För biopsivävnadsprover har dessa kassetter ett bakkantslockgångjärn med löst packade lock som finns i 12 olika färgvarianter
Utskrift
  • Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten
  • Rördesignen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd
Bruttering, bearbetning och inbäddning
  • Kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte
  • Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas
Sektionering
  • Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer
Arkivering
  • Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Por stil Små fyrkanter
Förslutning ingår Ja
Kvantitet 1000/Cs.
Förslutningstyp Separat lock, bakre gångjärn
PrintMate-kompatibel Nej
Färg Beige
Produkttyp TissueLoc Kassett IV med färgmatchade lock