Läs mer
Epredia™ TissueLoc™ Kassett IV biopsikassetter i tubförpackningar
Produktkod. 16324156 Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Beige
Blått
Grå
Gult
Klart
Lavendel
Lila
Ljusgrön
Orange
Rosa
Solbränna
Förpackningsstorlek:
Paket med 750
Produktkod. 16324156
Brand: Epredia™ B851750LI
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För biopsivävnadsprover har dessa kassetter ett lockgångjärn på bakkanten, löst packade lock och är kompatibla med alla Epredia PrintMate™ Kassettskrivare
Utskrift
  • Ytfinish och förstärkta tryckytor är konstruerade för att optimera utskriftskvaliteten
  • Rördesignen är exakt konstruerad för att minska stopp och förhindra stillestånd
Bruttering, bearbetning och inbäddning
  • Kassettdesign och flödesegenskaper testade för att säkerställa effektivt reagensutbyte
  • Öppnings- och stängningskrafter justerade för enkel användning, samtidigt som värdefulla vävnadsprover skyddas
Sektionering
  • Precisionsteknik för solid anslutning till mikrotomer
Arkivering
  • Kassettens ytstruktur optimerar skanningsbarheten för arkivering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Por stil Små fyrkanter
Förslutning ingår Ja
Kvantitet 750/Cs.
Förslutningstyp Separat lock, bakre gångjärn
PrintMate-kompatibel Ja
Färg Lila
För användning med (utrustning) För användning med PrintMate™ Skrivare
Produkttyp TissueLoc Biopsikassett