Läs mer
Kimberly-Clark™ Scott™ Ansiktsvävnader
Mått (L x B):
215 x 186 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2100
Beskrivning
Flat box förpackning designad kompletterar de flesta miljöer. Hygienisk och ekonomisk dispensering, FSC certifierade vävnader kan användas med Kimberly Clark Professional™ Väggmonterad dispenser för ansiktsvävnad.
- Vitt
- 2-lagers ansiktsservetter
- 100 % återvunnen fiber
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vävnad |
| Längd (engelska) | 8,5 tum |
| Längd (metrisk) | 215 mm |
| Bredd (engelska) | 7,3 tum |
| Bredd (metrisk) | 186 mm |
| Material | AIRFLEX tyg |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 215 x 186 mm |
| För användning med (applikation) | För tillförlitlighet på platser som kräver konsekvens, kvalitet och värde |
| Förpackningsmängd | 21 kartonger x 100 ark (2 100 totalt) |
| Visa mer |