Learn More
Endecotts™ Titan 450 Sieve Shaker
Description
- Elektromagnetisk drift för tyst och praktiskt taget underhållsfri drift
- Enkelt inställd på maximal effektivitet
- Digitala kontroller för enkel och pålitlig drift via externt gränssnitt
- Ekonomisk
- Inga mekaniska rörliga delar
- Lämplig för våt eller torr siktning
Certifications
CE
Specifications
Specifications
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz |
| Produkttyp | Siktskakapparater |
| Diameter (engelska) | 12 tum, 18 tum. |
| Diameter (metrisk) | 250/300/315/350/400/450 mm |
| Modell | Titan 450 golvmodell |
| Antal siktar | 7 full höjd (450 mm/18 tum dia. siktar) |
| Partikelstorlek | 20μ m till 125 mm |
| Timerintervall | Digital, 00:10 99:50 min. (extern enhet) |