Läs mer
Gestigkeit Harry™ Titan kokplatta, omgivningstemperatur till °600 C, aluminiumlegering
Produktkod. 10126520
Change view
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta unitSize
10126520 Aluminiumlegering Varje
1 options
Produktkod. 10126520 Leverantör Gestigkeit Harry™ Leverantörsnummer PZ283TD
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Form: rektangel, storlek: 9 x 6,3 tum.
  • Effektiv isolering gör att värmeplattan kan användas på arbetsytor som inte är värmebeständiga
  • Isolerat gångjärnslock designat för att hålla värmeförlusten till ett absolut minimum
  • Temperaturstyrd av temperatur- eller programregulator
  • Med temperaturregulator hålls kokplattans kompletta värmeyta vid en konstant vald temperatur
  • Programregulatorn gör det möjligt att arbeta med temperaturprofiler, dvs valda uppvärmnings-, avkylnings- och stoppfaser (max 5 steg), där varje fas kan vara upp till 5 timmar 59 minuter
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Storlek 9 x 6,3 tum.
Temperatur (metrisk) Omgivningstemperatur till 600 °C
Vikt (engelska) 22 lb.
Höjd (metrisk) 145 mm
Längd (metrisk) 1.5 mm
Vikt (metrisk) 10 kg
Wattal 2000 W
Elektriska krav 220/240 V, 50/60Hz, 2000 w
Frekvens 50/60 Hz
Form Rektangel
Spänning 230 V
Typ Varmplatta