Läs mer
Honeywell™ Titan arbetspositioneringslina
Produktkod. 12624983
Change view
Längd (metrisk):
1.8 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
12624983 1.8 m Varje
1 options
Produktkod. 12624983 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 1008287
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    895.65 SEK
    624.68 SEK / Paket med 1
    Save 270.97 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 19-01-2027
Idealisk positioneringslina för ett komplett utbud av applikationer inklusive konstruktion och allmänt underhåll.
  • Användarvänligt fallskydd
  • Uppfyller bransch- och byggefterlevnadskrav
  • Perfekt för dig som arbetar på höjden i en säker och stödd handsfree-position
  • Rekommenderas för användning i konstruktion
  • Kritiskt verktyg för arbetarskydd som kombinerar rörlighet med oöverträffad komfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EG-kategori PPE: 3, AQ: ISO 9001/2000, EG-certifikat: 333, EG-intyg: 0082/490/160/10/10/0284 , Överensstämmer med EN 358
Inkluderar Ögla och 2 karbinhakar med vridlås (21 mm)
Längd (metrisk) 1.8 m
Material Polyamid