Läs mer
Titan Yellow, Pure, Indicator Grade, C.I.19540, Fisher Chemical
Produktkod. 10605702 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. 10605702
Brand: Fisher Chemical T/2060/46
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 1829-00-1
Molekylformel C28H19N5Na2O6S4
MDL-nummer 13091
InChI-nyckel CZIRZNRQHFVCDZ-UHFFFAOYSA-L
LEDER CC1=C(C2=C(C=C1)N=C(S2)C3=CC=C(C=C3)NN=NC4=CC=C(C=C4)C5=NC6=C(S5)C(=C(C=C6)C)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC-namn disodium;6-methyl-2-[4-[2-[4-(6-methyl-7-sulfonato-1,3-benzothiazol-2-yl)phenyl]iminohydrazinyl]phenyl]-1,3-benzothiazole-7-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 695.709
PubChem CID 73217
Formel vikt 695.71g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Amber
pH 5.1
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Thiazol Yellow G
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.