Läs mer
Thermo Scientific™ Titan3™ PTFE (hydrofoba) sprutfilter
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Att lägga till ett sprutfiltreringssteg före injektion hjälper inte bara till att säkerställa mer konsekventa och tillförlitliga resultat; det hjälper också till att skydda ömtåliga instrument och förlänger pelarens livslängd. Finns i storlekar och membrantyper för att möta alla applikationsbehov, Thermo Scientific™ Titan3™ PTFE hydrofoba sprutfilter ger renare provextrakt genom att ta bort störande material och fina partiklar. Dessa filter används för filtrering av aggressiva organiska, mycket grundläggande eller heta lösningar och som transduktorskydd. De kan filtrera vattenlösningar efter förvätning med en alkohol.
- Lågt extraherbara membran och höljen säkerställer att inga filterburna föroreningar tillsätts till ditt prov
- Prestandatestad under faktiska HPLC-förhållanden
- Inbyggt 1 mm förfilter av borosilikatglas (30 mm enheter) säkerställer större självförtroende med prover med hög fast substans
- Förstärkningsring ger högre styrka till höljet för att förhindra läckage och bristning (30 mm produkttryck klassad till 120 psi)
- Husen är tillverkade av lösningsmedelsbeständiga, lågextraherbara polypropenhartser speciellt utvalda för bred kompatibilitet med vanliga HPLC-provmatriser
- Kan filtrera lösningar vid temperaturer upp till 100 ̊C
- Färgkodning gör det enkelt att välja rätt membran och porstorlek
- Förpackad i återanvändbara styva transparenta färgkodade behållare
- Sprutfilter kan steriliseras i autoklav vid 125 ̊C i 15 minuter
- Förbättrat Luer-lock-inlopp förhindrar läckage; utloppskopplingen är en luer-slip-hankoppling i standardstorlek för enkel filtratuppsamling
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Titan3 Polypropen sprutfilterhus uppfyller kraven i 21 CFR 177.1520. Membran: HPLC-certifierad PTFE, med polypropenstöd. |
| Färg | Genomskinlig blå |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material (membran) | PTFE (hydrofobisk) |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Provfiltrering: aggressiva organiska, mycket basiska eller heta lösningar, vattenlösningar utan förvätning med en alkohol |
| Håll upp volymen (efter luftrening) | <157μ L |
| Material för hölje | Polypropen |
| Förfilter | Ja |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.