Läs mer
Sonics Materials™ Titanlegering utbytbar spets
Produktkod. 10364882
Change view
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
10364882 13 mm Varje
10374882 19 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10364882 Leverantör Sonics Materials™ Leverantörsnummer 6300406
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust pålitlig ersättningsspets för sond som är tillverkad av titanlegering Ti-6Al-4V och är autoklaverbar.
  • Den utbytbara spetsen för sonden artikelnummer 630-0560 är tillverkad
  • från titanlegering Ti-6Al-4V och är autoklaverbar
  • Diameter: 1 ⁄2 (13 mm)
  • Tråd: 1 ⁄4 - 20
  • Artikelnummer 630-0406
  • Låg volym kontinuerligt flöde
Specifikationer
Produkttyp Utbytbar spets
Diameter (metrisk) 13 mm
Material Titanlegering
Förpackningsmängd 1 st