Läs mer
Sonics Materials™ Titanlegering utbytbar spets
Produktkod. p-8010150
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10364882
Brand: Sonics Materials™ 6300406
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robust pålitlig ersättningsspets för sond som är tillverkad av titanlegering Ti-6Al-4V och är autoklaverbar.
  • Den utbytbara spetsen för sonden artikelnummer 630-0560 är tillverkad
  • från titanlegering Ti-6Al-4V och är autoklaverbar
  • Diameter: 1 ⁄2 (13 mm)
  • Tråd: 1 ⁄4 - 20
  • Artikelnummer 630-0406
  • Låg volym kontinuerligt flöde
Specifikationer
Produkttyp Utbytbar spets
Diameter (metrisk) 13 mm
Material Titanlegering
Förpackningsmängd 1 st