Läs mer
Hanna Instruments™ Vattentät bärbar pH-mätare
Produktkod. 10088591
Change view
Område (pH):
-2 till 16
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Område (pH) Förpackningsstorlek
10088591 -2 till 16 Varje
1 options
Produktkod. 10088591 Leverantör Hanna Instruments™ Leverantörsnummer HI991001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6566.49 SEK
    5125.35 SEK / Paket med 1
    Save 1441.14 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Har en stor LCD-display med dubbla nivåer för enkel visning av pH-, temperatur- och statusindikatorer. Hanna Instruments™ Vattentät bärbar pH-mätare erbjuder en förenklad funktion med två knappar. Kompakt, vattentät och bärbar.
Kompakt, vattentät, bärbar pH/temperaturmätare som levereras komplett inklusive en robust väska och en unik kropps pH-elektrod i titan som har en inbyggd temperatursensor.
  • Stor LCD-display med dubbla nivåer för enkel visning av pH-, temperatur- och statusindikatorer
  • Förenklad tvåknappsmanövrering
  • Exceptionellt lång batteritid på 1200 timmars kontinuerlig användning
Specifikationer
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C (upp till 60 °C); ±1,0 °C (utanför),± 1 °F (upp till 140 °F);
Noggrannhet (pH) ±0,02
För användning med (applikation) Automatisk en- eller tvåpunkts pH-kalibrering med automatisk buffertigenkänning
Område (pH) -2 till 16
Upplösning (pH) 0.01
Kalibreringspunkter 4.01, 7.01, 10.01 eller 4.01, 6.86, 9.18
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Temperaturområde (engelska) 23 °F till 221 °F
Upplösning (temperatur) 0,1 °C, 0,1 °F
Visningstyp LCD
Mått (L x B x H) 152 x 58 x 30 mm
Modell HI991001
Strömförsörjning Ja
Sondtyp Kabel
Upplösning 0.01pH
Detektionsområde -2,0 till 16,0 pH, 1,5 V, -5,5 °C till +105,0 °C/23,0 °F till 221,0 °F Temperatur
Temperaturkompensation Automatisk från -5 till 105 ºC °C
Batterityp 1.5V
Temperatursensor Förförstärkt pH/ORP-sond med intern
Batteritid 1200 hr.
Spänning 1.5 V