Läs mer
Titanborid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11415330
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11415330 250 g 250g
11495320 10 g 10g
11405330 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11415330 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044558.30
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Används som katodmaterial vid aluminiumsmältning och kan formas genom elektrisk urladdningsbearbetning. Specialiserade applikationer inom områden som slagtålig pansar, skärverktyg, deglar, neutronabsorbenter och slitstarka beläggningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12045-63-5
Molekylformel B2Ti
Molekylvikt (g/mol) 69.487
MDL-nummer MFCD00049595
InChI-nyckel QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium boride,
PubChem CID 131664302
IUPAC-namn bor; titan
LEDER [B].[B].[Ti]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium boride
Smältpunkt 3225 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99,5 % (metallbaserad bas)
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 69.5
Densitet 4.38
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.