Läs mer
Titanborid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11381139
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381139 50 g 50g
11391139 250 g 250g
11371139 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11381139 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011364.18
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Titanborid används i tätningars slitdelar och skärverktyg. Den används för att tillverka ballistisk rustning på grund av dess höga hårdhet. Det används för att utgöra kompositmaterial där närvaron av materialet tjänar till att öka styrkan och brottsegheten hos matrisen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12045-63-5
Molekylformel B2Ti
Molekylvikt (g/mol) 69.487
MDL-nummer MFCD00049595
InChI-nyckel QYEXBYZXHDUPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium boride,
PubChem CID 131664302
IUPAC-namn bor; titan
LEDER [B].[B].[Ti]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium Boride
Smältpunkt 3225°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in hydrogen peroxide and sulfuric acid.
Formel vikt 69.5
Densitet 4.38
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.