Läs mer
Titankarbid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11359307
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359307 50 g 50g
11339307 250 g 250g
11349307 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359307 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040178.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12070-08-5 | CTi | 59.88 g/mol
Används vid beredning av cermets och nötningsbeständig ytbeläggning på metalldelar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12070-08-5
Molekylformel CTi
Molekylvikt (g/mol) 59.88
MDL-nummer MFCD00011268
InChI-nyckel YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metanidylidynetitaniumylium
LEDER [C-]#[Ti+]
Specifikationer
Kokpunkt 4820°C
Kemiskt namn eller material Titanium carbide
Smältpunkt ∽3140°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.5% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 59.91
Densitet 4.93 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.