Läs mer
Titanium carbide, nanopowder
Produktkod. p-4408007
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 15432077
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044922.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12070-08-5 | CTi | 59.88 g/mol
Titankarbid används vid tillverkning av slitstarka verktyg, skärverktyg, Som beläggning för abrasiva stållager, I form av nano-titankarbidkeramik i optikapplikationer, Förbättra ledningsförmågan hos material och som kärnbildande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12070-08-5
Molekylformel CTi
Molekylvikt (g/mol) 59.88
MDL-nummer MFCD00011268
InChI-nyckel YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn metanidylidynetitaniumylium
LEDER [C-]#[Ti+]
Specifikationer
Kokpunkt 4820°C
Kemiskt namn eller material Titanium carbide
Smältpunkt ∽3140°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Soluble in nitric acid and aqua regia. Insoluble in water.
Formel vikt 59.91
Densitet 4.93
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.