Läs mer
Titan(diisopropoxid)bis(2,4-pentandionat), 75 % i isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080503
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11433760
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089360.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 17927-72-9 | C16H28O6Ti
Titan(diisopropoxid)bis(2,4-pentandionat) används som katalysator, används i sol-gel, beläggning, primer och tvärbindning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17927-72-9
Molekylformel C16H28O6Ti
MDL-nummer MFCD00000031
Synonym Titanium diisopropoxide bis(acetylacetonate); Bis(acetylacetonato)diisopropoxytitanium(IV)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium (diisopropoxide) bis (2,4-pentanedionate)
Färg Brun
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1219
Flampunkt 18°C (61°F)
Löslighetsinformation Hydrolyze with water.
Formel vikt 364.3
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 75% in isopropanol
Odör Alcohol-like
Brytningsindex 1.494
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.010 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.