Läs mer
Titandioxid, TRC
Produktkod. 30003779
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003779 25 g
30009163 10 g
30003923 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003779 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT44677525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13463-67-7
Molekylformel O2 Ti
Molekylvikt (g/mol) 79.87
Synonym Titanium dioxide, TiO2
IUPAC-namn Dioxotitanium
LEDER O=[Ti]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium dioxide
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/2O.Ti
Formel vikt 79.9378