Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Titanium(II) Hydride |
| Smältpunkt | 400°C |
| Färg | Gray |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | TiH2 |
| UN-nummer | UN1871 |
| Formel vikt | 49.88g/mol |
| Procent renhet | 98% |
| Tändpunkt | 437°F |
| Förpackning | Poly Bottle |
| Visa mer |