Läs mer
Titanium(II) hydride, Ti 94.0% min.
Produktkod. 11359399
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11359399 5 g 5g
11369399 50 g 50g
11379399 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11359399 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089183.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7704-98-5 | H2Ti
För beredning av titanföreningar och beläggningar, i bildning av glas och keramiska tätningar, som katalysator, för termisk lagring, som en källa för ren H{2}Titan(II)hydrid används i stor utsträckning som tillsats vid tillverkning av Alnico sintrade magneter och i sintrade pulvermetaller. Det används vid tillverkning av metallskum, pulveriserad titanmetall och inom pyroteknik. Det är involverat i olika applikationer som keramik, pyroteknik och sportutrustning. Det används också som laboratoriereagens och som jäsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7704-98-5
Molekylformel H2Ti
MDL-nummer MFCD00151301
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(II) Hydride
Smältpunkt 450°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99%, metal basis
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 49.92
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 3.9
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.