Läs mer
Titanium(II) hydride, 99% (metals basis)
Produktkod. 11307597
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11307597 100 g 100g
11327597 5 g 5g
11337597 500 g 500g
11317597 2 x 1 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11307597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012857.22
Request Bulk or Custom Format
Widley used as an additive in the manufacturing of Alnico sintered magnets and in sintered powdered metals. It is used in the production of metal foam, powdered titanium metal and in pyrotechnics. | CAS: 7704-98-5 | H2Ti
Titan(II)hydrid används i stor utsträckning som tillsats vid tillverkning av Alnico sintrade magneter och i sintrade pulverformiga metaller. Det används vid tillverkning av metallskum, pulveriserad titanmetall och inom pyroteknik. Det är involverat i olika applikationer som keramik, pyroteknik och sportutrustning. Det används också som laboratoriereagens och som jäsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7704-98-5
Molekylformel H2Ti
MDL-nummer MFCD00151301
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(II) hydride
Smältpunkt 450°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Linjär formel TiH2
UN-nummer UN1871
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 49.92
Procent renhet 99%
Förpackning Plastflaska
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 3.9
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.