Läs mer
Titanium(II) oxide, 99.5% (metals basis)
Produktkod. 11334889
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334889 5 g 5g
11324889 25 g 25g
11344889 100 g 100g
11354889 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11334889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 077126.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12137-20-1 | OTi | 63.87 g/mol
Titan(II)oxid associerad med vanadinoxid bildar en övergångsmetalloxidmonoskiktskatalysator, som används vid selektiv oxidation och ammoxidation av alkylaromater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12137-20-1
Molekylformel OTi
Molekylvikt (g/mol) 63.87
MDL-nummer MFCD00036279
InChI-nyckel OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium monoxide, titanium ii oxide, titanium oxide tio, oxido titanium, titanium ii oxide pellets, titanium oxide, 99.9 %, titanium ii oxide, optical grade, titanium ii oxide trace metals basis 5g, titanium ii oxide, coating quality, granular, titanium ii oxide, pieces trace metals basis
PubChem CID 61685
IUPAC-namn oxotitan
LEDER O=[Ti]
Specifikationer
Kokpunkt >3000°C
Kemiskt namn eller material Titanium(II) Oxide
Smältpunkt 1700°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.5%, metal basis
Löslighetsinformation Soluble in concentrated sulfuric acid,concentrated hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water,diluted sulfuric acid,hydrochloric acid,nitric acid and organic solvents.
Formel vikt 63.9
Densitet 4.95
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.