Läs mer
Titanium(II) oxide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. p-4782207
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11340208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042939.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12137-20-1 | OTi | 63.87 g/mol
Titan(II)oxid associerad med vanadinoxid bildar en övergångsmetalloxidmonoskiktskatalysator, som används vid selektiv oxidation och ammoxidation av alkylaromater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12137-20-1
Molekylformel OTi
Molekylvikt (g/mol) 63.87
MDL-nummer MFCD00036279
InChI-nyckel OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium monoxide, titanium ii oxide, titanium oxide tio, oxido titanium, titanium ii oxide pellets, titanium oxide, 99.9 %, titanium ii oxide, optical grade, titanium ii oxide trace metals basis 5g, titanium ii oxide, coating quality, granular, titanium ii oxide, pieces trace metals basis
PubChem CID 61685
IUPAC-namn oxotitan
LEDER O=[Ti]
Specifikationer
Kokpunkt >3000°C
Kemiskt namn eller material Titanium(II) Oxide
Smältpunkt 1700°C
Fysisk form Lump
Kvantitet 25 g
Analysprocentintervall 99.9%, metal basis
Löslighetsinformation Soluble in concentrated sulfuric acid,concentrated hydrofluoric acid and alkali. Insoluble in water,diluted sulfuric acid,hydrochloric acid,nitric acid and organic solvents.
Formel vikt 63.9
Densitet 4.95
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.