Läs mer
Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Produktkod. 10453935 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
250 mL
1 L
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
25ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10453935 250 mL Plastflaska 250ml
10247043 25 mL Plastflaska 25ml
11914201 1 L Plastflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10453935 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 395622500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7705-07-9 | Cl3Ti | 154.22 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Reduktionsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Titanium(III) chloride
CAS 7705-07-9, 7647-01-0, 7732-18-5
Färg Lila
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 mL
Molekylformel Cl3Ti
Linjär formel TiCl3
MDL-nummer MFCD00011266
Merck Index 15,9637
Synonym Titanous chloride
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, practically insoluble in ether
InChI-nyckel YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3]
IUPAC-namn titan(3+)triklorid
Molekylvikt (g/mol) 154.22
Formel vikt 154.26
Procent renhet ∼20% (TiCl3) (exact strength stated on certificate of analysis)
Förpackning Plastflaska
Densitet 1.2000g/mL
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Titanium(III) chloride, 20% w/v solution in 2N Hydrochloric acid
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Hazard Statement
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Precautionary Statement
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium trichloride, Hydrochloric acid,Phosphoric acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.