Läs mer
Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride, TiCl{3} 76.0-78.5%
Produktkod. p-7122657
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11304257
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036729.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Used as a catalyst in the production of polypropylene. | CAS: 12003-13-3 | AlCl12Ti3 | 595.98 g/mol
Titan(III)klorid-Aluminium(III)klorid, TiCl{3} 76,0-78,5 % används som katalysator vid framställning av polypropen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12003-13-3
Molekylformel AlCl12Ti3
Molekylvikt (g/mol) 595.98
MDL-nummer MFCD00145412
InChI-nyckel KSKPGAGLAZXNEO-UHFFFAOYSA-H
IUPAC-namn titan(4+) aluminium(3+)heptaklorid
LEDER Cl[Al](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(III) Chloride-Aluminum(III) Chloride
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 76.0 to 78.5%
Synonym Titanium aluminum chloride
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 596.15
Känslighet Air and moisture sensitive
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.