Läs mer
Titanium(III) Chloride, for Amino Acid Analysis, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Purple |
| CAS | 7705-07-9 |
| Molekylformel | Cl3Ti |
| MDL-nummer | MFCD00011266 |
| InChI-nyckel | YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K |
| LEDER | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3] |
| IUPAC-namn | titanium(3+) trichloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.22 |
| Förpackning | Plastic Coated Glass bottle |
| pH | 1 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Titanium (III) chloride solution in HCl (15% w/v TiCl3)
- Fara
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
- MIXTURE LIST-Contain: Titanium trichloride, Hydrochloric acid