Läs mer
Titanium(III) Chloride, Technical, Solution 12.5% (w/w) TiCl3, Fisher Chemical
Produktkod. 10080460 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10080460 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10080460 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/1950/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Purple
CAS 7705-07-9
Molekylformel Cl3Ti
MDL-nummer MFCD00011266
InChI-nyckel YONPGGFAJWQGJC-UHFFFAOYSA-K
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+3]
IUPAC-namn titanium(3+) trichloride
Molekylvikt (g/mol) 154.22
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
pH 1
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium (III) chloride solution in HCl (12.5% w/w TiCl3)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium trichloride, Hydrochloric acid