Läs mer
Titan(III)oxid, 99,8 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11364889
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364889 50 g 50g
11374889 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11364889 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 077127.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1344-54-3 | O3Ti2 | 143.731 g/mol
Titan(III)oxid används för att studera bioacceptabiliteten hos medicinska implantatytor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-54-3
Molekylformel O3Ti2
Molekylvikt (g/mol) 143.731
MDL-nummer MFCD00036278
InChI-nyckel GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium iii oxide, oxo oxotitaniooxy titanium, oxo-oxotitaniooxy titanium, titanium sesquioxide, titatnum iii oxide, ti2o3 nanoparticle, ti2o3, titanium oxide ti2o3, titanium iii oxide nanoparticle, titanium iii oxide trace metals basis 50g
PubChem CID 123111
IUPAC-namn oxo(oxotitaniooxi)titan
LEDER O=[Ti]O[Ti]=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium (III) oxide
Smältpunkt 2130°C (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 143.8
Procent renhet 99.8%
Odör Odorless
Densitet 4.6 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.