Läs mer
Titan(III)sulfat, 20 % i 1–4 % svavelsyra
Produktkod. 11344617
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344617 5 kg 5kg
11334617 250 g 250g
11324617 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344617 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039664.A7
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 10343-61-0 | O12S3Ti2 | 383,902 g/mol
Titan(III)sulfat används vid tillverkning av bulk, storskaliga kemikalier (inklusive petroleumprodukter), finkemikalier, basmetaller, inklusive legeringar, datorer, elektroniska och optiska produkter, elektrisk utrustning. Det används också som en biokemikalie för proteomikforskning. Det är en kemisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10343-61-0
Molekylformel O12S3Ti2
Molekylvikt (g/mol) 383.902
MDL-nummer MFCD00036317
InChI-nyckel SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H
Synonym titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2
PubChem CID 165866
IUPAC-namn titan(3+);trisulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(III) sulfate
Fysisk form Vätska
Kvantitet 5 kg
UN-nummer UN3264
Merck Index 14,9476
Löslighetsinformation Fully miscible with water.
Formel vikt 383.38
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 20% in 1 to 4% sulfuric acid
Densitet 1.15 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.