Läs mer
Titanium(III) Sulfate, Technical, ≈15% (w/v) solution in diluted sulfuric acid
Produktkod. 10253970 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10253970 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 10253970 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/2000/PB08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
O12S3Ti2, CAS Number-10343-61-0, 69hci1s2xi, acmc-1bolh, dititanium tris sulphate, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2, titan iii-sulfat, titanium 3+ sulfate 2:3, titanium iii sulfate, titanium sesquisulfate, unii-69hci1s2xi, 500mL, Purple, SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H, titanium(3+);trisulfate, 36317
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Purple
CAS 10343-61-0
Molekylformel O12S3Ti2
MDL-nummer 36317
Synonym titanium sesquisulfate, titanium iii sulfate, unii-69hci1s2xi, 69hci1s2xi, dititanium tris sulphate, titanium 3+ sulfate 2:3, titan iii-sulfat, acmc-1bolh, sulfuric acid, titanium 3+ salt 3:2
InChI-nyckel SOBXOQKKUVQETK-UHFFFAOYSA-H
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ti+3].[Ti+3]
IUPAC-namn titanium(3+);trisulfate
Molekylvikt (g/mol) 383.902
PubChem CID 165866
Förpackning Plastic Coated Glass bottle
pH 1
Kvantitet 500 ml
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(III) sulfate solution, about 15% w/v
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P390-Sug upp spill för att undvika materiella skador.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, Sulfuric acid, titanium(3+) salt (3:2)