Läs mer
Titan(IV) 2-etylhexanoat, 97 %
Produktkod. 11425390
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425390 100 g 100g
11435390 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11425390 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044602.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 3645-34-9 | C32H60O8Ti | 620,69 g/mol
Titan(IV) 2-etylhexanoat fungerar som ett kopplingsmedel för att förbättra vidhäftningen av fibern och hartset i Kevla-fenolkompositer. Det används som en katalysator vid polymerisation av cykliska poly(butylentereftalat)-oligomerer för kompositapplikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3645-34-9
Molekylformel C32H60O8Ti
Molekylvikt (g/mol) 620.69
MDL-nummer MFCD05663781
InChI-nyckel GDKAXSGMPFSRJY-UHFFFAOYNA-J
Synonym titanium iv 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, titanium 4+ salt, titanium ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, titanium 4+ salt 4:1, 2-ethylhexanoate; titanium 4+, titanium iv 2-ethylhexanoate 100g, tetrakis 2-ethylhexanoic acid titanium iv salt, titanium 4+ tetrakis 2-ethylhexanoate
PubChem CID 6451578
IUPAC-namn 2-etylhexanoat; titan(4+)
LEDER [Ti+4].CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O.CCCCC(CC)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium (IV) 2-ethylhexanoate
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten. Blandas med etylacetat.
Formel vikt 623.75
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(IV) 2-ethylhexanoate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium(IV) 2-ethylhexanoate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.