Läs mer
Titanium(IV) 2-ethylhexyloxide, 95%, Thermo Scientific™
333.84 SEK - 3138.08 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 1070-10-6 |
|---|---|
| Molekylformel | C32H68O4Ti |
| Molekylvikt (g/mol) | 564.76 |
| MDL-nummer | MFCD00015264,MFCD00015264 |
| InChI-nyckel | KTXWGMUMDPYXNN-UHFFFAOYNA-N |
| Synonym | tyzor tot, 2-ethylhexyl orthotitanate, tetra 2-ethylhexyl titanate, tetra-2-ethylhexyl titanate, tetrakis 2-ethylhexyl titanate, titanic iv acid, tetrakis 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, titanium 4+ salt |
| PubChem CID | 54603245 |
| IUPAC-namn | titanium(4+) tetrakis(2-ethylhexan-1-olate) |
| LEDER | [Ti+4].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-] |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15492947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077107.22 |
100g |
333.84 SEK
100g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15402957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077107.36 |
500g |
959.23 SEK
500g |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15412957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077107.A3 |
2kg |
3138.08 SEK
2kg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 1070-10-6 | |
| 564.76 | |
| KTXWGMUMDPYXNN-UHFFFAOYNA-N | |
| 54603245 | |
| [Ti+4].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-] |
| C32H68O4Ti | |
| MFCD00015264,MFCD00015264 | |
| tyzor tot, 2-ethylhexyl orthotitanate, tetra 2-ethylhexyl titanate, tetra-2-ethylhexyl titanate, tetrakis 2-ethylhexyl titanate, titanic iv acid, tetrakis 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, titanium 4+ salt | |
| titanium(4+) tetrakis(2-ethylhexan-1-olate) |
Specifikationer
| Titanium (IV) 2-ethylhexyloxide | |
| C32H68O4Ti | |
| MFCD00015264,MFCD00015264 | |
| 71°C (160°F) | |
| KTXWGMUMDPYXNN-UHFFFAOYNA-N | |
| titanium(4+) tetrakis(2-ethylhexan-1-olate) | |
| 54603245 | |
| 95% | |
| Moisture sensitive |
| 1070-10-6 | |
| Ti[OCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3]4 | |
| 3692023 | |
| tyzor tot, 2-ethylhexyl orthotitanate, tetra 2-ethylhexyl titanate, tetra-2-ethylhexyl titanate, tetrakis 2-ethylhexyl titanate, titanic iv acid, tetrakis 2-ethylhexyl ester, 1-hexanol, titanium 4+ salt | |
| [Ti+4].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-].CCCCC(CC)C[O-] | |
| 564.76 | |
| 564.79 | |
| 1.482 | |
| 0.926 g/mL |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319-H317-H335-H227
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
Combustible liquid.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 213-969-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures