Läs mer
Titan(IV)klorid, 0,09 M lösning i 20 % HCl, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10205214 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10205214 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10205214 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 428351000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) chloride
CAS 7550-45-0, 7647-01-0, 7732-18-5
Färg Färglös till gul
Fysisk form Lösning
Kvantitet 100 mL
Molekylformel Cl4Ti
MDL-nummer MFCD00011267
Merck Index 15, 9634
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
InChI-nyckel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC-namn titan(4+);tetraklorid
Molekylvikt (g/mol) 189.71
PubChem CID 160960
Formel vikt 189.71
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.08 to 0.10M
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Densitet 1.099, 1.0990g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(IV) chloride, 0.09M solution in 20% HCl
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H371-Kan orsaka organskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.