Läs mer
Titanium(IV) chloride, 1M soln. in dichloromethane
Produktkod. 15427915
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15427915 500 mL 500ml
15417915 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15427915 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H31830.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.667 g/mol
Aktiverar pyrrolidiner för förbättrad omvandling, via en modifierad Bouveault-reaktion, till motsvarandeα ,α -dimetylaminer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Aktiverar pyrrolidiner för förbättrad omvandling, via en modifierad Bouveault-reaktion, till motsvarandeα ,α
Löslighet
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7550-45-0
Molekylformel Cl4Ti
Molekylvikt (g/mol) 189.667
MDL-nummer MFCD00011267
InChI-nyckel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
IUPAC-namn titan(4+);tetraklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) chloride
Kvantitet 500 mL
Linjär formel TiCl4
UN-nummer UN2922
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 189.69
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in dichloromethane
Känslighet Moisture sensitive; May form a precipitate
Densitet 1.365
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.