Läs mer
Titanium(IV) chloride, 1M soln. in dichloromethane
Produktkod. p-7030932
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 15417915
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H31830.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.667 g/mol
Aktiverar pyrrolidiner för förbättrad omvandling, via en modifierad Bouveault-reaktion, till motsvarandeα ,α -dimetylaminer
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Aktiverar pyrrolidiner för förbättrad omvandling, via en modifierad Bouveault-reaktion, till motsvarandeα ,α
Löslighet
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7550-45-0
Molekylformel Cl4Ti
Molekylvikt (g/mol) 189.667
MDL-nummer MFCD00011267
InChI-nyckel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
IUPAC-namn titan(4+);tetraklorid
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) chloride
Kvantitet 100 mL
Linjär formel TiCl4
UN-nummer UN2922
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 189.69
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in dichloromethane
Känslighet Moisture sensitive; May form a precipitate
Densitet 1.365
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Dichloromethane, Titanium tetrachloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.