Läs mer
Titan(IV)klorid, 1M lösning i toluen, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10717723 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10717723 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
10768713 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10717723 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 378168000
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.71 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) chloride
Namnnotering 1M Solution in Toluene
CAS 7550-45-0, 108-88-3
Färg Orange
Fysisk form Vätska
Kvantitet 800 mL
Molekylformel Cl4Ti
MDL-nummer MFCD00011267
Flampunkt 8°C
Merck Index 15, 9634
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
InChI-nyckel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC-namn titan(4+);tetraklorid
Molekylvikt (g/mol) 189.71
PubChem CID 160960
Formel vikt 189.71
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.95 to 1.1M
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Densitet 0.964, 0.9640g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Titanium(IV) chloride, 1M solution in toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.