Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Titanium(IV) chloride |
| Kvantitet | 50 mL |
| Linjär formel | TiCl4 |
| UN-nummer | UN1838 |
| Formel vikt | 189.68g/mol |
| Procent renhet | ≥99% (AT) |
| Ångtryck | 50 mmHg (55°C), 9.6 mmHg (20°C) |
| Densitet | 1.73g/mL at 20°C |