Läs mer
Titanium(IV) Chloride, purum, ≥98% (AT), Honeywell™
Produktkod. 15657390 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet unitSize
15657390 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15657390 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 895411L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Titanium(IV) chloride
CAS 7550-45-0
Kvantitet 1 L
Molekylformel Cl4Ti
Linjär formel TiCl4
MDL-nummer MFCD00011267
UN-nummer UN1838
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
InChI-nyckel XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
LEDER [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC-namn titanium(4+);tetrachloride
Molekylvikt (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Formel vikt 189.68g/mol
Procent renhet ≥98% (AT)
Ångtryck 50 mmHg (55°C), 9.6 mmHg (20°C)
Densitet 1.73g/mL at 20°C